주요 문서
156434
Sigma-Aldrich
Cyclobutanol
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4H7OH
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
2035937
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
123 °C/733 mmHg (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1