주요 문서
C96001
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4H6(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
Beilstein:
1560289
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
InChI key
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F
Flash Point (°C)
16 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)