문서
756962
Sigma-Aldrich
3-Bromooxetane
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
136.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.484
density
1.651 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F
Flash Point (°C)
42 °C