분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.453
density
1.042 g/mL at 25 °C
작용기
ether
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI key
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
130.0 °F
Flash Point (°C)
54.44 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객