주요 문서
745715
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-methanol
97%
동의어(들):
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.450
density
1.092 g/mL at 25 °C
작용기
ether
hydroxyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
223.9 °F
Flash Point (°C)
106.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)