주요 문서
731560
Sigma-Aldrich
3-Iodooxetane
95%
동의어(들):
1,3-Epoxy-2-iodopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5IO
CAS Number:
Molecular Weight:
183.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
재고 정보
not available in EU
refractive index
n20/D 1.563
density
2.090 g/mL at 25 °C
작용기
ether
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.1 °F
Flash Point (°C)
65.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)