분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)