주요 문서
153834
Sigma-Aldrich
2-Bromoadamantane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15Br
CAS Number:
Molecular Weight:
215.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
138-140 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
InChI key
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
애플리케이션
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)