주요 문서
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-azetidinone
97%
동의어(들):
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
47-51 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.1 °F
Flash Point (°C)
101.7 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)