분석
97%
형태
solid
mp
85-90 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
InChI key
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)