주요 문서
792586
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
241.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
powder
refractive index
n20/D 1.474
density
1.052 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1=CC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-5-16-10(14)6-9-7-13(8-9)11(15)17-12(2,3)4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
InChI key
WYWJZDFQQJTRDD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block used as a precursor to the synthesis of thia and oxa-azaspiro[3.4]octanes. As reported in the Carreira lab, the product can readily undergo [3+2] cycloadditions with dipolariphiles to generate a series of small-ring spirocycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
관련 콘텐츠
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.