주요 문서
694347
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxyazetidine
97%
동의어(들):
tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
분석
97%
양식
solid
mp
36-43 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)C1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h6,10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)