About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5F2N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
129.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
138-143 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1(F)CNC1
InChI
1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
InChI key
CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable