주요 문서
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
97%
동의어(들):
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
mp
34-40 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)