주요 문서
495484
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-hydroxypiperidine
97%
동의어(들):
1-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.26
Beilstein:
7202094
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
61-65 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Used in a synthesis of N-heterocyclic alkyl ethers via the Mitsunobu reaction.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)