주요 문서
689807
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
PEG average Mn 2,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, α-Methoxy-ω-azido-PEG, O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide, mPEG Azide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.22
설명
2000
Quality Level
양식
powder
분자량
PEG average Mn 2,000
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
45-52 °C
Ω-끝
azide
α-끝
methoxy
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.