756598
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 1,100, azide
동의어(들):
Polyoxyethylene bis(azide), Clickable PEG, PEG azide, Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
추천 제품
제품명
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 1,100
양식
solid or liquid
Quality Level
분자량
average Mn 1,100
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
전이 온도
Tm 29-35 °C
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable