주요 문서
756601
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 20,000, azide
동의어(들):
Polyoxyethylene bis(azide), O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG azide, PEG diazide, Polyethylene glycol, clickable PEG, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 20,000
양식
solid
Quality Level
분자량
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp
63-70 °C
Ω-끝
azide
α-끝
azide
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.