F6377
Fluorescein sodium salt
Powder
동의어(들):
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
추천 제품
제품명
Fluorescein sodium salt, used as fluorescent tracer
Quality Level
양식
powder
기술
titration: suitable
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L)
mp
>300 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
0.78 g/cm3 at 29.6 °C (85.3 °F at 699.7 hPa)
형광
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)