제품명
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol, 3,000
Quality Level
양식
powder
분자량
average Mn 3,000
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-끝
NHS ester
α-끝
NHS ester
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.