Key Documents
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 deuteroxide solution
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
ND4OD
CAS Number:
Molecular Weight:
40.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
농도
25 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.334
density
1.056 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter