동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥99% (CP)
양식
powder, crystals or chunks
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
room temp
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a medium supplement for the incorporation of 15N in sporulation protein, CsfB, for NMR spectroscopy
- in assaying nitrogen loss in marine sediment
- for the incorporation of 15N in apolipoprotein A-I for mass spectrum analysis
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
관련 콘텐츠
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
단백질 구조는 단백질 기능을 추측할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 단백질 구조 연구 그리고 단백질 상호작용, 발현 수준 및 위치의 맵핑(mapping)은 질병 생체표지자 그리고 치료 요법을 위한 잠재적인 약물 표적의 식별을 가능하게 합니다.