주요 문서
179590
Sigma-Aldrich
exo-Norborneol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
176-177 °C (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
ZQTYQMYDIHMKQB-VQVTYTSYSA-N
애플리케이션
exo-Norborneol was used in the synthesis of cyclic ketones.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Selective oxidation of alcohols by molecular oxygen over a Pd/MgO catalyst in the absence of any additives.
Green Chemistry, 6(3), 161-165 (2004)