주요 문서
181587
Sigma-Aldrich
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
동의어(들):
tert -Butyl methacrylate homopolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C8H14O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
crystalline
Quality Level
분자량
average Mw ~170,000
refractive index
n20/D 1.4638 (lit.)
전이 온도
Tg 107 °C
solubility
8.65 (solubility parameter)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI key
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, characterization, and bulk crosslinking of polybutadiene-block-poly (2-vinyl pyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) block terpolymers.
Schacher F, et al.
Polymer, 51(9), 2021-2032 (2010)