주요 문서
182745
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl methyl ketone)
average Mw ~500,000 by GPC
동의어(들):
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(COCH3)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mw ~500,000 by GPC
Quality Level
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
전이 온도
Tg 28 °C
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C=C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)