주요 문서
183423
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl alcohol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)