동위원소 순도
≥99.5 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.03% water
water
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
이미 열람한 고객
문서
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
관련 콘텐츠
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR 분광법은 강한 자기장 속에서 핵 스핀 상태를 확인하여 분자 구조와 순도를 파악합니다.