Key Documents
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
97%
동의어(들):
1,2-Bis(hydroxymethyl)benzene, o-Xylene-α,α′-diol, Phthalyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
Beilstein:
508775
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
solid
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable