주요 문서
198358
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
동의어(들):
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.22
Beilstein:
1788515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)