주요 문서
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Beilstein:
605258
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~1,800
Quality Level
구성
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
contains 60% unsaturation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)