주요 문서
225339
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
191.01
Beilstein:
1946217
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
168-170 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2,3-Dichlorobenzoic acid is an intermediate metabolite of polychlorinated biphenyls (PCBs).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M Seto et al.
Applied and environmental microbiology, 61(9), 3353-3358 (1995-09-01)
We have characterized a biphenyl degrader, Rhodococcus sp. strain RHA1. Biphenyl-grown cells of strain RHA1 efficiently transformed 45 components in the 62 major peaks of a polychlorinated biphenyl (PCB) mixture of Kanechlors 200, 300, 400, and 500 within 3 days