제품명
4-Aminobenzoic acid, ReagentPlus®, ≥99%
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
100
200
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- As a building block in the synthesis of Polyamides
- As a substrate in folic acid production
- In the synthesis of Schiff base
- As an organic ligand in metal-organic framework (MOFs) synthesis
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
339.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
171 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.