주요 문서
227412
Sigma-Aldrich
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
동의어(들):
N,N-Dimethylneopentanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
InChI key
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
일반 설명
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)