주요 문서
236047
Sigma-Aldrich
Tetrabromophenol Blue sodium salt
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
동의어(들):
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-Octabromophenolsulfonphthalein sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H5Br8NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
1007.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
≥84.5% (HPLC)
양식
powder
구성
Dye content, 85%
기술
titration: suitable
색상
brown to dark brown
λmax
610 nm
ε (흡광계수)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
InChI key
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)