236063
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediaminocobalt(II) hydrate
97%
동의어(들):
N,N′-Disalicylidene-ethylenediamine cobalt(II) salt, Co(SALEN)2, Ethylenebis(salicylimine) cobalt(II) salt, Salcomine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
[CH2N=CHC6H4-2-(O)]2Co·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
325.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
InChI key
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable