분석
98%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −315±15°, c = 1 in methylene chloride
mp
205-207 °C (lit.)
작용기
imine
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1
InChI key
FYNXDGNCEBQLGC-LQWPWIHBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.