주요 문서
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
264.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp
273 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
InChI key
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)