주요 문서
404438
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine
98%
동의어(들):
(S,S)-Jacobsen’s ligand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CH=N]2C6H10
CAS Number:
Molecular Weight:
546.83
Beilstein:
5464823
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +315 to 15°, c = 1 in methylene chloride
mp
203-206 °C (lit.)
작용기
imine
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@H]2CCCC[C@@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m0/s1
InChI key
FYNXDGNCEBQLGC-GTHUDTLPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine is a chiral salen-type ligand used for preparing Jacobsen′s catalyst suitable for enantioselective epoxidation of olefins lacking functional groups.
법적 정보
Licensed through Research Corporation Technologies
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chang, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 58, 6939-6939 (1993)
L. Deng et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4320-4320 (1992)
E.N. Jacobsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
문서
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC