주요 문서
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
동의어(들):
(−)-Isopropanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
75.11
Beilstein:
1718869
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
광학 순도
ee: 98% (GLC)
autoignition temp.
635 °F
refractive index
n20/D 1.4482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)