주요 문서
244554
Sigma-Aldrich
Barium chlorate monohydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba(ClO3)2·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
322.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
mp
414 °C (lit.)
density
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Hydration may vary slightly
픽토그램
Flame over circleExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)