주요 문서
246514
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOC6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The dermatologic and toxicologic review of cyclohexyl acetate, used as a fragrance material, was presented.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
58 °C - DIN 51758
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 12, S52-S55 (2008-10-11)
A toxicologic and dermatologic review of cyclohexyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented.