주요 문서
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOC6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
FEMA Number:
2349
EC Number:
유럽평의회 번호:
217
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.027
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
musty; fruity; sweet
Grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; fruity; sweet
SMILES string
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
58 °C - DIN 51758
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)