주요 문서
251437
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
99.8% trace metals basis
동의어(들):
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Rb2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
230.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.8% trace metals basis
형태
powder
불순물
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)