주요 문서
252042
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
동의어(들):
4,5-Dimethoxyanthranilic acid, 6-Aminoveratric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
197.19
Beilstein:
782814
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-173 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)