분석
97%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable