주요 문서
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
동의어(들):
α-Bromo-2-chlorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
205.48
Beilstein:
386264
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.592 (lit.)
bp
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI key
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)