주요 문서
254444
Sigma-Aldrich
Chlorotrihexylsilane
95%
동의어(들):
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)5]3SiCl
CAS Number:
Molecular Weight:
319.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI key
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2