주요 문서
257168
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum
93%
동의어(들):
Aluminumtriethanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.16
Beilstein:
3587229
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 mmHg ( 62.2 °C)
Quality Level
분석
93%
bp
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Triethylaluminum can undergo 1,4-addition to 2-cyclopentenone in the presence of a chiral diphosphite ligand to form 3-ethylcyclopentanone.
포장
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
격막 유입구 어댑터
제품 번호
설명
가격
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Su L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)