주요 문서
257605
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H44CoN4
CAS Number:
Molecular Weight:
591.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
λmax
393 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Co]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Co/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
CILRATIHXSICFS-XTPDIVBZSA-N
일반 설명
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with cobalt(II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II) (CoOEP). CoOEP may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films.1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)