259098
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane
동의어(들):
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (S,S)-Chiraphos
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.47
Beilstein:
4268869
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
solid
Quality Level
광학 활성
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
mp
108-110 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
InChI key
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
애플리케이션
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)